Documentos Principais
CLS430589
Corning® non-treated culture dishes
D × H 60 mm × 15 mm
Sinônimo(s):
cell culture dishes, cell culture plates, culture dish
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.13
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polystyrene
round
esterilidade
sterile
embalagem
sleeve of 20
fabricante/nome comercial
Corning 430589
P × A
60 mm × 15 mm
área da superfície
21 cm2
Descrição geral
  • Manufactured from optically-clear virgin polystyrene
  • Not treated for cell attachment, for applications where cell attachment is not desired
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Have stacking beads to aid in handling
  • Supplied with vents to provide consistent gas exchange
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)