Documentos Principais
CLS3721
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom clear, black polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 5, sterile, lid
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiais
black polystyrene
clear bottom
flat bottom clear
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt
embalagem
bag of 5
fabricante/nome comercial
Corning 3721
tamanho
96 wells
poço P
10.7 mm
volume do poço
190 μL
volume de trabalho do poço
25-125 μL
adequação
suitable for tissue
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Unique half area plates can help save on rare and expensive reagents by reducing the amount of reagent needed per well, while still being readable by most standard plate readers.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)