CLS3880
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom clear, black polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
Sinônimo(s):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Selecione um tamanho
R$ 5.492,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 5.492,00
Produtos recomendados
Materiais
black polystyrene
black polystyrene plate
clear bottom
flat bottom clear
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt
embalagem
bag of 25
pkg of 25 inner package
fabricante/nome comercial
Corning 3880
volume máximo
190 μL
tamanho
96 wells
poço P
10.7 mm
volume de trabalho
125 μL
cor
clear
adequação
suitable for (cell cuture)
tipo de ligação
non-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Corning® 96 Well Half-Area Microplate untreated polystyrene surface (hydrophobic) enables biomolecules binding.
- Opaque black polystyrene walls.
- Without lids; recommended working volume of 25 to 125 μL
- Lower background fluorescent and reading below 340nm.
- Minimal well-to-well crosstalk during fluorescent assays.
- Applicable for both top and bottom reading instruments.
- Binding capacity of approximately 100 to 200ng IgG/cm².
- Standard microplate footprint and dimensions format.
- Clear polystyrene enables visual clarity in fluorescent and luminescent measurements.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)