CLS356517
Corning® BioCoat™ Poly-L-Lysine Culture Dish
diam. 60 mm
Sinônimo(s):
Cell Culture Dish, plastic cell culture dish, coated cell culture dish
About This Item
Produtos recomendados
Características
lid
embalagem
pkg of 100 ea (5 packs)
fabricante/nome comercial
Corning 356517
Diâmetro
60 mm
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)