Documentos
CLS431465
Corning® flask, canted neck, 150 cm, vented
Sinônimo(s):
cell culture flasks, tissue culture flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Materiais
canted neck
high-density polyethylene cap
polystyrene
rectangular bottom flask
vent cap
esterilidade
sterile; γ-irradiated
Características
cap
closure type Vented cap
embalagem
pack of 5
case of 50
fabricante/nome comercial
Corning 431465
área da superfície
150 cm2
volume de trabalho
30-45 mL
tipo de ligação
non-treated surface
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.