Documentos Principais
CLS354578
Corning® Biocoat Control Inserts
pore size 8.0 μm, PET plate, plate of 24 wells (2 packs of 12)
Sinônimo(s):
Control Inserts
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PET plate
embalagem
plate of 24 wells (2 packs of 12)
fabricante/nome comercial
Corning 354578
tamanho
24 well
tamanho de poro
8.0 μm pore size
Descrição geral
Corning® BioCoat Control Inserts with 8.0µm Pore Polyester (PET) Membrane in two 24 Well Plates, 12/Pack, 24/Case
Aplicação
Cell Culture
Informações legais
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)