CLS353504
Corning® Falcon® Cell Culture Insert Companion Plate
wells, 24, Tissue Culture (TC)-treated surface, lid, sterile
Sinônimo(s):
Cell Culture Insert Companion Plate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene plate
esterilidade
sterile
Características
lid
wells 24
embalagem
case of 50 ea (Individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Corning 353504
tamanho
24 well
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)