Documentos Principais
CLS3379
Corning® HTS Transwell®-24 well permeable supports
HTS Transwell-24 units w/ 0.4 μm pore polyester membrane and 6.5 mm inserts, TC-treated, sterile, 2/cs
Sinônimo(s):
corning transwell, transwell corning
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane
round wells
descrição
2 HTS Transwell-24 units loaded into two open reservoir trays (catalog number CLS3395) and two individually wrapped 24 well plates
esterilidade
sterile
Características
lid
plate format: 24 wells
embalagem
pack of 1
case of 2
fabricante/nome comercial
Corning 3379
volume de trabalho do inserto
0.1 mL
espessura da membrana
10 μm
tamanho
24 wells
área da superfície
0.33 cm2 , cell growth area
volume de trabalho do poço
0.6 mL
cor
clear
tamanho de poro
0.4 μm pore size
adequação
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Corning® HTS Transwell® 24 Well Permeable Supports
Features and Benefits:
  • Treated for optimal cell attachment
  • 0.4 μm to 3 μm pore polycarbonate or polyester membrane
  • Reservoirs may be purchased separately
  • Sterilized by gamma radiation
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)