Documentos Principais
CLS3365
Corning® 96 Well Storage Microplate
round bottom clear, polypropylene, bag of 25 ×, non-sterile, lid: no
Sinônimo(s):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Selecione um tamanho
100 EA
R$ 1.612,00
R$ 1.612,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 EA
R$ 1.612,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
R$ 1.612,00
Check Cart for Availability
Materiais
polypropylene
round bottom clear
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
fabricante/nome comercial
Corning 3365
embalagem
bag of 25 ×
tamanho
96 wells
volume do poço
330 μL
volume de trabalho do poço
75-200 μL
cor
clear
adequação
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
tipo de ligação
non-treated surface
Características e benefícios
  • Corning® 96 well microplates support various assay and storage application requirements.
  • Features uniform skirt heights for the greater robotic gripping surface.
  • Resistant to most solvents including DMSO, ethanol, methanol.
  • RNase-/DNase-free.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)