Documentos Principais
CLS3022P2L
Corning® reusable graduated cylinder
single metric scale with funnel top, polypropylene, "to contain", size 2 L
Sinônimo(s):
lab equipment accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.51
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polypropylene
Características
graduations 20 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3022P-2L
A × D.E.
482 mm × 84 mm
tamanho
2 L
Descrição geral
Transluscent polypropylene graduated cylinders are manufactured with raised graduations at the primary scale points. Cylinders have a hexagonal base and are calibrated "to contain" (TC). Tolerances according to ISO 6706. Exposure to temperatures above 60 °C may affect accuracy.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)