CLS3022P500
Corning® reusable graduated cylinder
single metric scale with funnel top, polypropylene, "to contain", size 500 mL
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
Características
graduations 5 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3022P-500
A × D.E.
360 mm × 54 mm
tamanho
500 mL
Conteúdo relacionado
Os PFAS, ou "produtos químicos eternos", persistem no meio ambiente e representam riscos à saúde humana. Descubra nossas ferramentas de monitoramento ambiental para quantificação de PFAS, auxiliando pesquisadores, órgãos reguladores e laboratórios nos testes de PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.