Documentos Principais
Z513393
Sigma-Aldrich
Micro spatulas
oval spoon/plastic handle, L 6 1/2 in. (165 mm)
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 634,00
R$ 634,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 634,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
R$ 634,00
Check Cart for Availability
Materiais
nickel-stainless steel (plastic handle)
embalagem
pkg of 12 ea
Comprimento
6 1/2 in. (165 mm)
Descrição geral
Nickel stainless spoon-type spatula with cushion grip plastic handle. Oval spoon end is 3/4 in. (19 mm) long x 1/4 in. (6 mm) wide.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4