Documentos Principais
CLS1300P250W
Corning® wide mouth wash bottle, reusable
capacity 250 mL, low-density polyethylene (LDPE), with GL-45 PP screw cap
Sinônimo(s):
laboratory wash bottles, plastic wash bottles
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 712,00
R$ 712,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 712,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
R$ 712,00
Check Cart for Availability
Materiais
cylindrical bottle
low-density polyethylene (LDPE)
screw top cap
white bottle
wide-mouth bottle
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Corning 1300P-250W
A × D.E.
146 mm × 58 mm
capacidade
250 mL
Descrição geral
  • Corning® reusable bottles are manufactured from low-density polyethylene (LDPE).
  • Features a wide mouth for easy transferring of samples.
  • Polypropylene cap and dispensing tube optimize backflow of the solution.
  • Unique design allows minimal turbulence of liquid in the bottle.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)