BR129754
BRAND® PE-LD Media Bottle with screw cap
capacity 500 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Produtos recomendados
Materiais
low-density polyethylene bottle
round bottle
Junta
Joints threaded neck (GL50)
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
with cap
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 129754
capacidade
500 mL
Categorias relacionadas
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)