Documentos Principais
CLS11465
Corning® Erlenmeyer flask, with aseptic connector
volume 2 L, I.D. 1/4 in., sterile
Sinônimo(s):
Corning container
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.346,00
2 EA
R$ 4.002,00
R$ 2.346,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.346,00
2 EA
R$ 4.002,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
R$ 2.346,00
Check Cart for Availability
Materiais
polycarbonate
descrição
plain
esterilidade
sterile
Características
cap: no
C-Flex tubing
embalagem
case of 2
fabricante/nome comercial
Corning 11465
D.I.
1/4 in.
capacidade
2 L
volume
2 L
20000 mL
conector
male luer lock
Outras notas
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)