Documentos
CLS11495
Corning® Erlenmeyer flask, with aseptic connector
volume 3 L, I.D. 1/4 in., sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
Materiais
flat bottom flask
polycarbonate
polypropylene cap
descrição
plain
esterilidade
sterile
Características
cap: no
C-Flex tubing
embalagem
case of 2
fabricante/nome comercial
Corning 11495
D.I.
1/4 in.
capacidade
3 L
volume
3 L
3000 mL
conector
male luer lock
Outras notas
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.