CLS11501
Corning® Erlenmeyer flask, 5 L
plain bottom, with aseptic connections, polycarbonate, sterile, case of 2 ea
Sinônimo(s):
5-liter Erlenmeyer flask, Corning flask, Laboratory Erlenmeyer flask
Selecione um tamanho
R$ 3.974,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.974,00
Produtos recomendados
Materiais
plain bottom
polycarbonate
polypropylene cap
vent cap
wide-mouth neck
esterilidade
sterile
Características
cap
embalagem
case of 2 ea
fabricante/nome comercial
Corning 11501
capacidade do frasco
(5,000 mL)
Aplicação
- transfer medium in liquid handling processes
- storing and shaking culture application
- scaling up suspended culture
Características e benefícios
- Graduated polycarbonate flask with plain bottom, provides a full aseptic solution
- For efficient transfer of sterile liquid, the dip tube with male plastic coupler (MPC) tubing connector, extends to the bottom
- Double-bagged with sterility assurance level (SAL) of 10⁻⁶
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)