Documentos Principais
CLS1015P3L
Corning® reusable beaker with handle and spout
polypropylene, size 3 L
Sinônimo(s):
Corning container
Selecione um tamanho
6 EA
R$ 612,00
R$ 612,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
6 EA
R$ 612,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
R$ 612,00
Check Cart for Availability
Materiais
polypropylene
Características
graduations (50 mL)
fabricante/nome comercial
Corning 1015P-3L
A × D.E.
243 mm × 170 mm
tamanho
3 L
Descrição geral
The polypropylene reusable beakers are transluscent and printed with blue graduations.
Outras notas
Browse all plastic beakers
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)