Documentos Principais
CLS1000P5L
Corning® reusable low form beaker
polypropylene, size 5 L
Sinônimo(s):
Corning container
Selecione um tamanho
4 EA
R$ 690,00
R$ 690,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
4 EA
R$ 690,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116155
NACRES:
NB.43
R$ 690,00
Check Cart for Availability
Materiais
polypropylene
Características
graduations (500 mL)
fabricante/nome comercial
Corning 1000P-5L
A × D.E.
247 mm × 181 mm
tamanho
5 L
Descrição geral
The polypropylene reusable Griffin-style beakers are transluscent and printed with blue graduations.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Outras notas
Browse all plastic beakers
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)