Documentos Principais
LLCMK2 (Original)
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85062804, rhesus monkey kidney, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rhesus monkey kidney
descrição
Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
embalagem
tube of 5 μg 85062804-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85062804-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 42
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Monkey Rhesus kidney
Descrição de linhagem celular
Susceptible to a wide range of viruses including enterovirus, rhinovirus, myxovirus and poxvirus groups.
Aplicação
LLCMK2 (Original) has been used to infect and maintain Trypanosoma cruzi parasite culture[1] and as a medium for Sendai virus titer determination.[2] It has also been used for viral culture.[3][4]
Meio de cultura
EMEM (EBSS) (M2279) + 2 mM L-Glutamine (G7513) + 1% NEAA (M7145) + 5% FBS / FCS (F2442).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6, i.e., seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)