Documentos Principais
GA4
85062502, Application: Fusion partner
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
Mouse x Sheep Heterohybridoma
ImmunoDon
Sheep lymph node
Mieloma
NS1
Reatividade
Non Ig secreting
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
None
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse NS1 x Sheep lymph node
Descrição de linhagem celular
This HAT sensitive line can be used as a fusion partner in the production of heterohybridomas.
Imunogênio
Bovine red blood cells
Aplicação
Fusion partner
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Horse Serum (HS)
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 2-6x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)