P3350000
Proline
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
L-Proline, (S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
proline
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
228 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
chave InChI
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)