This is a cell line. Please see the following 3 citation links: https://www.cellosaurus.org/CVCL_2459 and https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=h1RPE7 and https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C26&q=h1rpe7&btnG=
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
h1RPE7, 09061602, from human eye, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
fonte biológica
human eye
embalagem
tube of 5 μg 09061602-DNA-5UG
pkg of vial of cells 09061602-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Polygonal
produtos
Cytokeratins 5 and 8, junctional protein zonula occludens (ZO-1)
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Perfil do DNA
Amelogenin: X
CSF1PO: 10,13
D13S317: 12
D16S539: 12
D5S818: 9,13
D7S820: 9,10
THO1: 7,9.3
TPOX: 8
vWA: 16,19
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
Hi I'd like to inquire about the h1RPE7 cell line. There's little documentation and no reviews. Is it indeed the cell line? The product name "09061602-DNA-5UG" sounds very much like a DNA-sample... Kind regards, Elmar
1 answer-