Documentos Principais
WERI
6070602, human eye, Grape like clusters of round cells
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
WERI, 06070602
fonte biológica
human eye
modo de crescimento
Semi-adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Grape like clusters of round cells
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human Retinoblastoma
Descrição de linhagem celular
Human retinoblastoma cell line derived from a female Caucasian. The cells are semi-adherent, some neuronal differentiation can occur when subculturing. Tumourigenic in rabbits.
Meio de cultura
Iscove′s Modified DMEM + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS) + 10ug/ml Insulin + 55uM 2-Mercaptoethanol
Rotina de subcultura
Split subconfluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-3 x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Saturation density: 2 x 1000,000 cells/ml. Cells are semi-adherent. Scrape cells from surface; do not use trypsin.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)