Documentos Principais
Y79
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86093003, human eye, Not specified
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
human eye
embalagem
tube of 5 μg 86093003-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86093003-1VL
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
2n = 46, hypertriploid
morfologia
Not specified
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human Caucasian retinoblastoma
Descrição de linhagem celular
Established from a primary tumour of the right eye of a 2.5 year old female Caucasian. The cells grow in clusters and exhibit reverse transcriptase activity.
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 4-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.When in culture, stand flask up until cells show growth in large clumps. After approximately 3 days the flask can be laid down.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)