Documentos Principais
577MF
6011802, human forehead teratoma, Teratoma
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
577MF, 06011802
fonte biológica
human forehead teratoma
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Teratoma
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
metastasis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human forehead metastasis of malignant teratoma
Descrição de linhagem celular
An undifferentiated carcinoma cell line established from a forehead metastasis of a malignant teratoma. This is not an embryonal carcinoma cell line. This cell line is tumourigenic in nude mice.
Meio de cultura
DMEM (High Glucose) + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:4 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin or trypsin/EDTA; 10% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)