C9358
Anti-Chk1 antibody, Mouse monoclonal
~2 mg/mL, clone DCS-310, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-CHK1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DCS-310, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 54 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of cultured 293T (human embryonal kidney) cells
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CHEK1(1111)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
- immunoblotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)