C8634
Hexyl acetate
Sinônimo(s):
Capryl acetate
About This Item
Produtos recomendados
índice de refração
n20/D 1.409 (lit.)
pb
168-170 °C (lit.)
pf
−80 °C (lit.)
densidade
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
AOGQPLXWSUTHQB-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56 °C - closed cup