N-tert-butylacrylamide does dissolve in water. The solubility is not tested internally, but it should be soluble up to at least 9 g/L at ambient conditions. A lower critical solution temperature is not reported.
411779
N-tert-Butylacrylamide
97%
Sinônimo(s):
N -(1,1-Dimethylethyl)-2-propenamide, N -t -Butylacrylamide
Selecione um tamanho
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
126-129 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)NC(=O)C=C
InChI
1S/C7H13NO/c1-5-6(9)8-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3,(H,8,9)
chave InChI
XFHJDMUEHUHAJW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
N-tert-ブチルアクリルアミドは水に溶解しますか?また、下限臨界溶液温度は何度くらいでしょうか?
1 answer-