Documentos Principais
M32100
Sigma-Aldrich
Methyl 4-bromocrotonate
85%, technical grade
Selecione um tamanho
25 G
R$ 978,00
100 G
R$ 2.681,00
R$ 978,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 978,00
100 G
R$ 2.681,00
About This Item
Fórmula linear:
BrCH2CH=CHCO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
179.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 978,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
technical grade
Ensaio
85%
Formulário
liquid
Impurezas
<15% 2(5H)-furanone
índice de refração
n20/D 1.501 (lit.)
p.e.
83-85 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
1.522 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)\C=C\CBr
InChI
1S/C5H7BrO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
chave InChI
RWIKCBHOVNDESJ-NSCUHMNNSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)