C7988
Anti-Cre antibody, Mouse monoclonal
clone 7-23, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Mouse Anti-Recombinase cre
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7-23, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~38 kDa
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using recombinant Cre recombinase
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Aplicação
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
- flow cytometry
- immunostaining
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3