SAB4200366
Anti-IKZF1/IKAROS antibody, Mouse monoclonal
clone E1.14, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-Hs.54452, Anti-IK1, Anti-IKAROS family zinc finger 1, Anti-LYF1, Anti-PRO0758, Anti-ZNFN1A1, Anti-hIk-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
E1.14, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~55 kDa
reatividade de espécies
rat, monkey, human, mouse
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: 0.25-0.5 μg/mL using Jurkat cells
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using Ramos cells
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IKZF1(10320)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- flow cytometry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade