C7971
Cilostamide
phosphodiesterase inhibitor
Sinônimo(s):
6-[3-(N-Cyclohexyl-N-methylcarbamoyl)propoxy]quinolin-2[1H]-one, OPC 3689
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
cadeia de caracteres SMILES
CN(C1CCCCC1)C(=O)CCCOc2ccc3NC(=O)C=Cc3c2
InChI
1S/C20H26N2O3/c1-22(16-6-3-2-4-7-16)20(24)8-5-13-25-17-10-11-18-15(14-17)9-12-19(23)21-18/h9-12,14,16H,2-8,13H2,1H3,(H,21,23)
chave InChI
UIAYVIIHMORPSJ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PDE3A(5139) , PDE3B(5140) , PDE5A(8654) , PDE7A(5150)
rat ... Pde2a(81743) , Pde4a(25638)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?