C7518
L-Carnitine hydrochloride
≥97%, from equine muscle
Sinônimo(s):
(−)-β-Hydroxy-γ-(trimethylammonio)butyrate, Vitamin BT
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
equine muscle
Ensaio
≥97%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/t6-;/m1./s1
chave InChI
JXXCENBLGFBQJM-FYZOBXCZSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto comparável
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2