C6974
Anti-CaM Kinase IIα (CaMKIIα) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Selecione um tamanho
R$ 1.110,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.110,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 50 kDa
reatividade de espécies
human, chicken, rat, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
microarray: suitable
western blot: 1:5,000 using synaptosomal fraction of rat brain
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CAMK2A(815)
mouse ... Camk2a(12322)
rat ... Camk2a(25400)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- in immunolabelling
- in western blotting
- in immunoprecipitation
- in immunoblotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?