MABN1194
Anticorpo AntiPSD95, clone 3H4.3
clone 3H4.3, from mouse
Sinônimo(s):
Disks large homolog 4, PSD95, Postsynaptic density protein 95, SAP90
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3H4.3, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DLG4(1742)
rat ... Dlg4(29495)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neurociência
Qualidade
Análise de western blot: 0,5 µg/ml deste anticorpo detectaram PSD-95 em 10 µg de lisado de tecido cerebral de camundongo.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1