C6770
Carbadox
Sinônimo(s):
3-(2-Quinoxalinylmethylene)carbazic acid methyl ester N,N′-dioxide
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
solubilidade
1 M NaOH: 50 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)N\N=C\c1cn(=O)c2ccccc2n1=O
InChI
1S/C11H10N4O4/c1-19-11(16)13-12-6-8-7-14(17)9-4-2-3-5-10(9)15(8)18/h2-7H,1H3,(H,13,16)/b12-6+
chave InChI
OVGGLBAWFMIPPY-WUXMJOGZSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
64.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
18 °C - closed cup