34003
HMMNI
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-Hydroxymethyl-1-methyl-5-nitro-1H-imidazole
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cn1c(CO)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H7N3O3/c1-7-4(3-9)6-2-5(7)8(10)11/h2,9H,3H2,1H3
chave InChI
JSAQDPJIVQMBAY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Different matrices of swine using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)[4] and ultra-performance liquid chromatography coupled to electrospray tandem mass spectrometry (UPLC-ESI-MS/MS).[1]
- Biological & environmental matrices using liquid chromatography with ultraviolet detection (LC-UV).[5]
Produtos recomendados
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?