C5732
CA-074
≥99% (TLC)
Sinônimo(s):
(L-3-trans-(Propylcarbamyl)oxirane-2-carbonyl)-L-isoleucyl-L-proline
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (TLC)
forma
powder
solubilidade
methanol: 1 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCNC(=O)[C@H]1O[C@@H]1C(=O)N[C@@H]([C@H](C)CC)C(=O)N2CCC[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C18H29N3O6/c1-4-8-19-15(22)13-14(27-13)16(23)20-12(10(3)5-2)17(24)21-9-6-7-11(21)18(25)26/h10-14H,4-9H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,23)(H,25,26)/t10?,11-,12-,13-,14-/m0/s1
chave InChI
ZEZGJKSEBRELAS-NSIINPIOSA-N
Aplicação
- to study its effect on pseudotyped viruses bearing S proteins harboring R642M and N714K using HeLa cells
- to determine the role of autophagy in glucose deprivation (GD)-induced damage
- to study its effects on neuronal function upon exposure to His-cathepsin B (CATB)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3