Documentos Principais
BP314
Sulfamethoxazole
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)benzenesulfonamide, N1-(5-Methylisoxazol-3-yl)sulfanilamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11N3O3S
Número CAS:
Peso molecular:
253.28
Beilstein:
6732984
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sulfamethoxazole
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)no1
InChI
1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)
chave InChI
JLKIGFTWXXRPMT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Sulfamethoxazole BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Paediatric Co-trimoxazole Oral Suspension
  • Co-trimoxazole Dispersible Tablets
  • Co-trimoxazole Infusion
  • Co-trimoxazole Tablets
  • Co-trimoxazole Oral Suspension
  • Embalagem
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Outras notas
    Sales restrictions may apply.
    Pictogramas
    Health hazardEnvironment
    Palavra indicadora
    Warning
    Frases de perigo
    Classificações de perigo
    Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
    Código de classe de armazenamento
    11 - Combustible Solids
    Classe de risco de água (WGK)
    WGK 2
    Escolha uma das versões mais recentes:
    Certificados de análise (COA)