Documentos Principais
C4987
Sigma-Aldrich
Ceramide phosphorylethanolamine
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
1-(2-Aminoethly)-phosphoryl-ceramide, Cer-PE, N-Acyl-Sphingosylphosphorylethanolamine
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 3.651,00
R$ 3.651,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 3.651,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C38H77N2O6P
Peso molecular:
689.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.77
R$ 3.651,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
solubilidade
chloroform/methanol (2:1): soluble
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ceramide phosphorylethanolamine is a phosphosphingolipid.[1] It maintains the structural framework of the plasma membrane, aids in the formation and functioning of plasma membrane lipid rafts, cell signaling and transduction events. Ceramide phosphorylethanolamine modulates various cellular processes, like growth, differentiation, apoptosis and angiogenesis.[2]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ceramide phosphorylethanolamine is a sphingolipid with sphingoid base backbones.[2][1] It is found in the rumen protozoan Entodinium caudatum , in the pupae of the green bottle fly, Lucilia Caesar, in adult housefly, Musca domestica and in few Mesogastropodoid snails.[1]
Sphingolipid with ethanolamine base, found in insect membranes.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Identification of ceramide phosphorylethanolamine and ceramide phosphorylglycerol in the lipids of an anaerobic bacterium
LaBach JP and White DC
Journal of Lipid Research, 10(5), 528-534 (1969)
Quantitation of ceramide phosphorylethanolamines containing saturated and unsaturated sphingoid base cores
Masood MA, et al.
Analytical Biochemistry, 400(2), 259-269 (2010)