C4106
Anti-Caspase 8 antibody, Mouse monoclonal
clone CAS8, purified from hybridoma cell culture
Selecione um tamanho
R$ 4.618,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.618,00
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CAS8, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 53 kDa (additional bands may be seen at 33 and 10 kDa)
reatividade de espécies
human
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 5-10 μg/mL using whole extract of a HeLa cells mitochondrial preparation
Isotipo
IgM
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CASP8(841)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
- western blotting
- immunocytochemistry
- indirect ELISA
- microarray
- western blot at a concentration of 5-10μg/mL using whole extract of a HeLa cells mitochondrial preparation
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?