C-39210
Endothelial Cell Growth Medium
SupplementPack containing all media supplements as individual vials, 1 Pack for 500 ml
Sinônimo(s):
Primary Cell Culture Media, Recommended with C-22210
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 kit
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
To form a complete medium, it should be combined with the basal medium: C-22210
Aplicação
Componentes
Qualidade
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Rotina de subcultura
recomendado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Explore over 350 PromoCell products.
Conteúdo relacionado
Cell culture protocol: the endothelial tube formation assay to study angiogenesis using HUVECs and other endothelial cell types. Explore over 350 PromoCell products.