C3777
Casein fluorescein isothiocyanate from bovine milk
Type II, essentially salt-free, lyophilized powder
Sinônimo(s):
FITC-casein
About This Item
Produtos recomendados
tipo
Type II
Nível de qualidade
forma
essentially salt-free, lyophilized powder
Extensão da rotulagem
20-50 μg FITC per mg solid
solubilidade
water: 5 mg/mL, clear to hazy, yellow to orange
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- as a substrate for semi-quantitative analysis of protease in Arabidopsis cells
- to determine the caseinolytic activity of secreted LasB (elastase), alkaline protease and protease IV
- for determining the SpeB (cysteine protease) proteolytic activity in Streptococcus pyogenes cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3