C3678
Anti-Pan Cadherin antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinônimo(s):
Anti-ACOGS, Anti-ARVD14, Anti-CD325, Anti-CDHN, Anti-CDw325, Anti-NCAD
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
antigen 135 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
rabbit, cat, chicken, human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000 using protease-digested animal heart sections
indirect immunofluorescence: 1:100 using cultured MDBK cells
western blot: 1:200
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
chicken ... CDH2(414745)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)