Documentos Principais
C2253
Sigma-Aldrich
N-Chloroacetyl-L-valine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H12ClNO3
Número CAS:
Peso molecular:
193.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H](NC(=O)CCl)C(O)=O
InChI
1S/C7H12ClNO3/c1-4(2)6(7(11)12)9-5(10)3-8/h4,6H,3H2,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12)/t6-/m0/s1
chave InChI
LJRISAYPKJORFZ-LURJTMIESA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
S Tokuyama et al.
Applied microbiology and biotechnology, 42(6), 853-859 (1995-03-01)
Thermostable N-acylamino acid racemase from Amycolatopsis sp. TS-1-60, a rare actinomycete strain selected for its ability to grow on agar plates incubated at 40 degrees C, was purified to homogeneity and characterized. The relative molecular mass (M(r)) of the native