Documentos Principais
U9257
Sigma-Aldrich
UbcH9 Conjugating Enzyme human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 5.780,00
R$ 5.780,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 5.780,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.56
R$ 5.780,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
Descrição geral
Manufactured for Sigma by Boston Biochem., Inc.
Ações bioquímicas/fisiológicas
UbcH9 mediates the conjugation of SUMO-1, SUMO-2, and SUMO-3 to a diverse variety of proteins without the help of an E3 ligase. This E2 conjugating enzyme interacts directly with protein substrates that are modified by SUMOylation, and may help in substrate recognition. UbcH9 is specific for the conjugation of proteins modified by SUMOylation.
forma física
Solution in 50 mM HEPES, pH 7.5, 100 mM NaCl, 10 % glycerol, 1mM TCEP.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
J M Desterro et al.
FEBS letters, 417(3), 297-300 (1997-12-31)
Ubiquitin conjugating enzymes participate in the thioester cascade that leads to protein ubiquitination. Although Ubc9 is homologous to E2 ubiquitin conjugating enzymes we have shown that it is unable to form a thioester with ubiquitin, but can form a thioester