C-21260
Airway Epithelial Cell Growth Medium
Basal Medium, 500 ml
Sinônimo(s):
Recommended with C-39165 or C-39160
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
aqueous solution
embalagem
pkg of 500 ml
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
To form a complete medium, it should be combined with the media supplements: C-39165 or C-39160
Aplicação
Componentes
Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMix
Growth Medium Kit: Includes Basal Medium and SupplementPack
SupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vial
SupplementPack: Contains all media supplements as individual vials
Qualidade
Armazenamento e estabilidade
Rotina de subcultura
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Optimize primary human airway epithelial cell culture with serum-free media and handling protocols for large air passage cells.