C1629
Choline bitartrate
Sinônimo(s):
2-(Hydroxyethyl)trimethylammonium bitartrate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C([C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O)=O.C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.C4H6O6/c1-6(2,3)4-5-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7H,4-5H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/q+1;/p-1/t;1-,2-/m.1/s1
chave InChI
QWJSAWXRUVVRLH-LREBCSMRSA-M
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Substratos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)