C-14037
Human Aortic Adventitial Fibroblasts (HAoAF)
1 million cells per pellet
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human aorta (adventitial tissue)
embalagem
pkg of 1,000,000 cells
morfologia
(fibroblast)
aplicação(ões)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
doença(s) relevante(s)
hypertension; cardiovascular diseases
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Descrição geral
Origem de linhagem celular
Aplicação
Qualidade
Advertência
forma física
Rotina de subcultura
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Primary human fibroblasts and growth medium for the in vitro cultivation of juvenile and adult fibroblasts. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
Primary cells from PromoCell are available in pelleted form for research applications like gene expression analysis, and cell/protein characterization experiments.